重要文件
340235
Sigma-Aldrich
(R)-(+)-4-甲基-4-(三氯甲基)-2-噁丁烷酮
98%
同義詞:
(R)-(+)-3-羟基-3-甲基-4,4,4-三氯丁酸 β-内酯
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C5H5Cl3O2
CAS號碼:
分子量::
203.45
Beilstein:
5730854
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352005
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
化驗
98%
光學活性
[α]26/D +6.0°, c = 2 in ethanol
bp
120 °C/0.1 mmHg (lit.)
mp
43-44 °C (lit.)
官能基
chloro
ester
SMILES 字串
C[C@@]1(CC(=O)O1)C(Cl)(Cl)Cl
InChI
1S/C5H5Cl3O2/c1-4(5(6,7)8)2-3(9)10-4/h2H2,1H3/t4-/m1/s1
InChI 密鑰
MIYJBPXTAZJPGX-SCSAIBSYSA-N
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
應用
(R)-(+)-4-Methyl-4-(trichloromethyl)-2-oxetanone may be used in the preparation of (S)-citramalic acid.
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
235.4 °F - closed cup
閃點(°C)
113 °C - closed cup
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)
Lot/Batch Number
未看到正確版本?
如果您需要一個特定的版本,您可以透過批號來尋找特定憑證。
已經擁有該產品?
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
A highly efficient synthesis of (R)-and (S)-citramalic acid.
Staring EGJ, et al.
Rec. Trav. Chim., 105(10), 374-375 (1986)