重要文件
339911
Sigma-Aldrich
2-羟基-3-异丙基-6-甲基苯甲酸
98%
同義詞:
3-异丙基-6-甲基水杨酸
登入查看組織和合約定價
About This Item
線性公式:
HOC6H2[CH(CH3)2](CH3)CO2H
CAS號碼:
分子量::
194.23
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
化驗
98%
mp
127-129 °C (lit.)
官能基
carboxylic acid
SMILES 字串
CC(C)c1ccc(C)c(C(O)=O)c1O
InChI
1S/C11H14O3/c1-6(2)8-5-4-7(3)9(10(8)12)11(13)14/h4-6,12H,1-3H3,(H,13,14)
InChI 密鑰
FNWNGQGTFICQJU-UHFFFAOYSA-N
一般說明
2-Hydroxy-3-isopropyl-6-methylbenzoic acid is also referred as o-thymotic acid. Analgesic and antistress evaluation of o-thymotic acid in rat has been reported.
應用
适用于核反应堆。
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)
Lot/Batch Number
未看到正確版本?
如果您需要一個特定的版本,您可以透過批號來尋找特定憑證。
已經擁有該產品?
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
Analgesic and anti-inflammatory evaluation of thymotic acid and certain homologs.
F J Marozzi et al.
Journal of pharmaceutical sciences, 57(6), 989-994 (1968-06-01)
Structure of the tri-o-thymotide-ethyl methyl sulfoxide (2: 1) clathrate. Crystallographic estimation of the enantioselectivity.
Allemand J and Gerdil R.
Acta Crystallographica Section B, Structural Science, Crystal Engineering and Materials, 38(8), 2312-2315 (1982)