Key Documents
338427
Sigma-Aldrich
2,8-双(三氟甲基)-4-喹啉甲腈
98%
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C12H4F6N2
CAS號碼:
分子量::
290.16
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352200
化驗
98%
mp
76-78 °C (lit.)
SMILES 字串
FC(F)(F)c1cc(C#N)c2cccc(c2n1)C(F)(F)F
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Acute Tox. 4 Oral
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)