化驗
98%
形狀
powder
SMILES 字串
[K+].[K+].F[Nb--](F)(F)(F)(F)(F)F
InChI
1S/7FH.2K.Nb/h7*1H;;;/q;;;;;;;2*+1;+5/p-7
InChI 密鑰
FTPUNAWAGWERLA-UHFFFAOYSA-G
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
應用
用于电化学合成 NbB2。
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Chem. Abstr., 122, 18820q-18820q (1995)
Deviatkin, S.V. et al.
Proc. Electrochem. Soc., 93-9, 584-584 (1993)