Key Documents
336017
Sigma-Aldrich
4-氨基邻苯二甲腈
98%
同義詞:
3,4-二氰基苯胺
登入查看組織和合約定價
About This Item
線性公式:
H2NC6H3-1,2-(CN)2
CAS號碼:
分子量::
143.15
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12171500
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.47
化驗
98%
形狀
powder, crystals or chunks
mp
179-181 °C (lit.)
應用
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
儲存溫度
room temp
SMILES 字串
Nc1ccc(C#N)c(c1)C#N
InChI
1S/C8H5N3/c9-4-6-1-2-8(11)3-7(6)5-10/h1-3H,11H2
InChI 密鑰
RRCAJFYQXKPXOJ-UHFFFAOYSA-N
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)