重要文件
333794
Sigma-Aldrich
丙酸铯,与丙酸化合
登入查看組織和合約定價
About This Item
線性公式:
C2H5CO2Cs · xC2H5CO2H
CAS號碼:
分子量::
207.99
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352302
PubChem物質ID:
形狀
powder and chunks
成份
Degree of hydration, ≤1
mp
160 °C (lit.)
SMILES 字串
[Cs].CCC(O)=O
InChI
1S/2C3H6O2.Cs/c2*1-2-3(4)5;/h2*2H2,1H3,(H,4,5);/q;;+1/p-1
InChI 密鑰
WIHYSNKBMOMJGD-UHFFFAOYSA-M
象形圖
Corrosion
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Skin Corr. 1B
儲存類別代碼
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)