重要文件
333220
Sigma-Aldrich
三氯化铊 四水合物
98%
登入查看組織和合約定價
About This Item
線性公式:
TlCl3·4H2O
CAS號碼:
分子量::
382.80
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352300
PubChem物質ID:
化驗
98%
反應適用性
reagent type: catalyst
core: thallium
SMILES 字串
O.O.O.O.Cl[Tl](Cl)Cl
InChI
1S/3ClH.4H2O.Tl/h3*1H;4*1H2;/q;;;;;;;+3/p-3
InChI 密鑰
OKOWNNXUBXWOSD-UHFFFAOYSA-K
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral - Aquatic Chronic 2 - STOT RE 2
儲存類別代碼
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)