重要文件
333204
Sigma-Aldrich
氮化钽
5 μm, 99.5% trace metals basis
登入查看組織和合約定價
About This Item
線性公式:
TaN
CAS號碼:
分子量::
194.95
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352300
PubChem物質ID:
化驗
99.5% trace metals basis
粒徑
5 μm
SMILES 字串
N#[Ta]
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)