文件
331732
Sigma-Aldrich
3,4,5-三氟苯腈
99%
登入查看組織和合約定價
About This Item
線性公式:
F3C6H2CN
CAS號碼:
分子量::
157.09
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
化驗
99%
bp
72-73 °C/10 mmHg (lit.)
mp
45-47 °C (lit.)
SMILES 字串
Fc1cc(cc(F)c1F)C#N
InChI
1S/C7H2F3N/c8-5-1-4(3-11)2-6(9)7(5)10/h1-2H
InChI 密鑰
XFKYJMGXZXJYBS-UHFFFAOYSA-N
象形圖
Flame
訊號詞
Danger
危險聲明
防範說明
危險分類
Flam. Sol. 1
儲存類別代碼
4.1B - Flammable solid hazardous materials
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
145.0 °F - closed cup
閃點(°C)
62.8 °C - closed cup
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges