重要文件
331147
Sigma-Aldrich
4-亚肼基甲基-1-羟基-2,2,5,5-四甲基-3-咪唑啉-3-氧化物
97%
同義詞:
1-羟基-2,2,5,5-四甲基-3-咪唑啉-4-甲醛腙-3-氧化物, 2,5-二氢-1-羟基-2,2,5,5-四甲基咪唑-4-甲醛腙 3-氧化物, HHTI
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C8H16N4O2
CAS號碼:
分子量::
200.24
Beilstein:
6862527
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352200
化驗
97%
SMILES 字串
CC1(C)N(O)C(C)(C)[N+]([O-])=C1\C=N\N
InChI
1S/C8H16N4O2/c1-7(2)6(5-10-9)11(13)8(3,4)12(7)14/h5,14H,9H2,1-4H3/b10-5+
InChI 密鑰
RECWZGQVKLHOJZ-BJMVGYQFSA-N
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)