Key Documents
328944
Sigma-Aldrich
2-溴-4,5,6-三氟苯胺
98%
登入查看組織和合約定價
About This Item
線性公式:
BrC6H(F)3NH2
CAS號碼:
分子量::
225.99
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
化驗
98%
形狀
solid
mp
58-60 °C (lit.)
SMILES 字串
Nc1c(F)c(F)c(F)cc1Br
InChI
1S/C6H3BrF3N/c7-2-1-3(8)4(9)5(10)6(2)11/h1H,11H2
InChI 密鑰
AKJNEERVRJOBPD-UHFFFAOYSA-N
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)