文件
328812
Sigma-Aldrich
乙酰基乙酰胺
97%
同義詞:
α-乙酰基乙酰胺, 3-氧代丁酰胺, 3-氧基丁酰胺, 乙酰乙酰胺, 乙酰基乙酰胺
登入查看組織和合約定價
About This Item
線性公式:
CH3COCH2CONH2
CAS號碼:
分子量::
101.10
Beilstein:
1560550
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
化驗
97%
mp
53-56 °C (lit.)
溶解度
water: soluble 1 g/10 mL, clear, colorless
SMILES 字串
CC(=O)CC(N)=O
InChI
1S/C4H7NO2/c1-3(6)2-4(5)7/h2H2,1H3,(H2,5,7)
InChI 密鑰
GCPWJFKTWGFEHH-UHFFFAOYSA-N
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
一般說明
乙酰乙酰胺是乙酰磺胺酸钾(甜味剂)的降解产物。乙酰乙酰胺经碱水解形成乙酰乙酸盐。
應用
乙酰乙酰胺用在研究中评估人造甜味剂-阿斯巴甜、安赛蜜-K 和天冬甜素乙酰磺胺酸-K 的二元甜味剂混合物在储存期间的稳定性。通过 HPLC,乙酰乙酰胺还用于分析多种甜味剂,以及其在印度酸奶(lassi)中的降解产物。
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
閃點(°F)
235.4 °F - closed cup
閃點(°C)
113 °C - closed cup
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
分析證明 (COA)
輸入產品批次/批號來搜索 分析證明 (COA)。在產品’s標籤上找到批次和批號,寫有 ‘Lot’或‘Batch’.。
已經擁有該產品?
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
A Simple Method For The Preparation Of Acetoacetate.
Lopez-Soriano FJ and Argiles JM.
Analytical Letters, 18(5), 589-592 (1985)
Assessment of stability of binary sweetener blend (aspartame x acesulfame-K) during storage in whey lemon beverage.
Arora S, et al.
Journal of Food Science and Technology, 50(4), 1-7 (2011)
V George et al.
Journal of food science and technology, 47(4), 408-413 (2010-08-01)
A solid phase extraction method using C18 cartridges was standardized for the isolation of multiple sweeteners (aspartame, acesulfame-K and saccharin) and their degradation products (diketopiperazine, Lphenylalanine, acetoacetamide and 2-sulfobenzoic acid) from lassi. Analytical conditions for HPLC were standardized over C18