重要文件
328642
Sigma-Aldrich
聚合物负载的硼氢化物
support is Amberlyst® IRA-400, Macroporous, 20-50 mesh, extent of labeling: ~2.5 mmol/g loading
同義詞:
Amberlite IRA-400 负载的硼氢化物, (聚苯乙烯基甲基)三甲胺硼氢化物
登入查看組織和合約定價
About This Item
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352200
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
形狀
beads
反應適用性
reaction type: solution phase peptide synthesis
reactivity: carbonyl reactive
標籤範圍
~2.5 mmol/g loading
粒徑
20-50 mesh
SMILES 字串
[H][B-]([H])([H])[H].C=Cc1ccccc1.C=Cc2ccc(C=C)cc2.C[N+](C)(C)Cc3ccccc3
InChI
1S/C4H12N.BH4/c1-5(2,3)4;/h1-4H3;1H4/q+1;-1
InChI 密鑰
LSSMEJCYZMCNIN-UHFFFAOYSA-N
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
應用
用于 α,β-不饱和醛和酮选择性还原生成烯丙醇的试剂。
法律資訊
Amberlite is a trademark of DuPont de Nemours, Inc.
Amberlyst is a registered trademark of The Dow Chemical Company or an affiliated company of Dow
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
4.1B - Flammable solid hazardous materials
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)
Lot/Batch Number
未看到正確版本?
如果您需要一個特定的版本,您可以透過批號來尋找特定憑證。
已經擁有該產品?
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
Sande, A.R.
Tetrahedron Letters, 25, 3501-3501 (1984)
Gibson, H.W.;Bailey, J.
Journal of the Chemical Society, 815-815 (1997)
Yoon, N.M.
Tetrahedron Letters, 24, 5367-5367 (1983)
A. Nag et al.
Synthetic Communications, 17, 1007-1007 (1987)