重要文件
328340
Sigma-Aldrich
甲烯丙基苯醚
90%, technical grade
同義詞:
Methallyl phenyl ether
登入查看組織和合約定價
About This Item
線性公式:
H2C=C(CH3)CH2OC6H5
CAS號碼:
分子量::
148.20
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12162002
等級
technical grade
蒸汽密度
5.1 (vs air)
化驗
90%
折射率
n20/D 1.514 (lit.)
bp
175-176 °C (lit.)
密度
0.964 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES 字串
CC(=C)COc1ccccc1
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)