Key Documents
328170
Sigma-Aldrich
氯铬酸钾
同義詞:
KCC
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
ClCrKO3
CAS號碼:
分子量::
174.55
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352302
SMILES 字串
[K+].[O-][Cr](Cl)(=O)=O
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)