重要文件
327999
Sigma-Aldrich
(2S)-(+)-间硝基苯磺酸缩水甘油酯
99%
同義詞:
(S)-(+)-环氧乙烷-2-甲醇·3-硝基苯磺酸酯, (S)-缩水甘油基-3-硝基苯磺酸酯
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C9H9NO6S
CAS號碼:
分子量::
259.24
Beilstein:
4704456
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352103
化驗
99%
光學活性
[α]26/D +22°, c = 2 in chloroform
mp
64-66 °C (lit.)
SMILES 字串
[O-][N+](=O)c1cccc(c1)S(=O)(=O)OC[C@@H]2CO2
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)