化驗
99.9% trace metals basis
形狀
solid
反應適用性
reagent type: catalyst
core: lutetium
SMILES 字串
O.[Lu+3].[Lu+3].[O-]S([O-])(=O)=O.[O-]S([O-])(=O)=O.[O-]S([O-])(=O)=O
InChI
1S/2Lu.3H2O4S.H2O/c;;3*1-5(2,3)4;/h;;3*(H2,1,2,3,4);1H2/q2*+3;;;;/p-6
InChI 密鑰
BVHRLVMTECHAMB-UHFFFAOYSA-H
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2
儲存類別代碼
13 - Non Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3