Key Documents
325740
Sigma-Aldrich
硫酸钬(III) 八水合物
99.9%
登入查看組織和合約定價
About This Item
線性公式:
Ho2(SO4)3 · 8H2O
CAS號碼:
分子量::
762.17
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352302
化驗
99.9%
SMILES 字串
O.[Ho+3].[Ho+3].[O-]S([O-])(=O)=O.[O-]S([O-])(=O)=O.[O-]S([O-])(=O)=O
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
防範說明
危險分類
Eye Irrit. 2
儲存類別代碼
13 - Non Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)