重要文件
325279
Sigma-Aldrich
2,5-双(三氟甲基)苯甲酸
98%
登入查看組織和合約定價
About This Item
線性公式:
(CF3)2C6H3CO2H
CAS號碼:
分子量::
258.12
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
化驗
98%
mp
78-80 °C (lit.)
SMILES 字串
OC(=O)c1cc(ccc1C(F)(F)F)C(F)(F)F
InChI
1S/C9H4F6O2/c10-8(11,12)4-1-2-6(9(13,14)15)5(3-4)7(16)17/h1-3H,(H,16,17)
InChI 密鑰
PINBPLCVZSKLTF-UHFFFAOYSA-N
應用
2,5-Bis(trifluoromethyl)benzoic acid may be used in chemical synthesis.
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)