About This Item
線性公式:
(CH3)2C6H3NHNH2·HCl·xH2O
CAS號碼:
分子量::
172.66 (anhydrous basis)
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
mp
210 °C (dec.) (lit.)
SMILES 字串
O.Cl.Cc1cccc(NN)c1C
InChI
1S/C8H12N2.ClH.H2O/c1-6-4-3-5-8(10-9)7(6)2;;/h3-5,10H,9H2,1-2H3;1H;1H2
InChI 密鑰
CWLHVQVBNFKKSG-UHFFFAOYSA-N
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
13 - Non Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3