重要文件
324264
Sigma-Aldrich
2,4-二氟苯肼 盐酸盐
97%
登入查看組織和合約定價
About This Item
線性公式:
F2C6H3NHNH2 · HCl
CAS號碼:
分子量::
180.58
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
化驗
97%
mp
210 °C (dec.) (lit.)
SMILES 字串
Cl.NNc1ccc(F)cc1F
InChI
1S/C6H6F2N2.ClH/c7-4-1-2-6(10-9)5(8)3-4;/h1-3,10H,9H2;1H
InChI 密鑰
AAMNNSRHAVREBH-UHFFFAOYSA-N
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)