重要文件
324019
Millipore
氯仿
PRA grade, ≥99.9%, contains amylenes as stabilizer
同義詞:
三氯甲烷
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
CHCl3
CAS號碼:
分子量::
119.38
Beilstein:
1731042
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12190000
等級
PRA grade
蒸汽密度
4.1 (vs air)
蒸汽壓力
160 mmHg ( 20 °C)
化驗
≥99.9%
包含
amylenes as stabilizer
蒸發殘留物
<0.0001%
鹵化殘基(GC/ECD)
<10 ng/L (as heptachlor epoxide)
折射率
n20/D 1.445 (lit.)
bp
60.5-61.5 °C (lit.)
60.5-61.5 °C
mp
−63 °C (lit.)
密度
1.48 g/mL at 25 °C
1.492 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES 字串
ClC(Cl)Cl
InChI
1S/CHCl3/c2-1(3)4/h1H
InChI 密鑰
HEDRZPFGACZZDS-UHFFFAOYSA-N
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
應用
适用于农残分析
象形圖
Skull and crossbonesHealth hazard
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 - STOT SE 3
標靶器官
Central nervous system, Liver,Kidney
儲存類別代碼
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
does not flash
閃點(°C)
does not flash
個人防護裝備
Eyeshields, Faceshields, Gloves
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)
Lot/Batch Number
未看到正確版本?
如果您需要一個特定的版本,您可以透過批號來尋找特定憑證。
已經擁有該產品?
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
C Nagelreiter et al.
International journal of pharmaceutics, 491(1-2), 162-169 (2015-06-29)
The tape stripping method is a very important tool for dermopharmacokinetic experiments in vitro and the accurate measurement of the removed corneocytes is key for a reliable calculation of a drug's skin penetration behavior. Therefore, various methods to quantify the