文件
323810
Sigma-Aldrich
2-Methoxy-4-(phenylamino)benzenediazonium hydrogensulfate
同義詞:
AC-1
登入查看組織和合約定價
About This Item
線性公式:
C6H5NHC6H3(OCH3)N2HSO4
CAS號碼:
分子量::
323.32
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12171500
PubChem物質ID:
mp
185 °C (dec.) (lit.)
SMILES 字串
OS([O-])(=O)=O.COc1cc(Nc2ccccc2)ccc1[N+]#N