重要文件
322563
Sigma-Aldrich
1,3-二氢-1,3,3-三甲基螺[2H-吲哚-2,3′-[3H]菲并[9,10-b](1,4)噁嗪]
同義詞:
1,3-二氢-1,3,3-三甲基-螺[2H-吲哚-2,3′-[3H]菲并[9,10-b](1,4)噁嗪], Photorome III
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C26H22N2O
CAS號碼:
分子量::
378.47
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352103
PubChem物質ID:
mp
193-195 °C (lit.)
SMILES 字串
CN1c2ccccc2C(C)(C)C13Oc4c(N=C3)c5ccccc5c6ccccc46
InChI
1S/C26H22N2O/c1-25(2)21-14-8-9-15-22(21)28(3)26(25)16-27-23-19-12-6-4-10-17(19)18-11-5-7-13-20(18)24(23)29-26/h4-16H,1-3H3
InChI 密鑰
JTRRHUVYCPAWOM-UHFFFAOYSA-N
應用
光致变色染料
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)