321710
1 of 10
Sigma-Aldrich
P4308
六羟基锑酸钾
151823
氯仿-d
Supelco
1.05110
Potassium hexahydroxoantimonate(V)
1.17179
Carbon Dioxide Test
296996
乙酸甲酯
185914
糠醛
CRM47505
苯系物和叔丁甲醚混标
NISTRM8562
CO2-heavy, paleomarine origin (carbon dioxide)
GF44607191
Quartz - fused
Z553905
精密密封®橡胶胶垫
10% in helium
輸入產品批次/批號來搜索 分析證明 (COA)。在產品’s標籤上找到批次和批號,寫有 ‘Lot’或‘Batch’.。
批次/批編號