重要文件
320587
Sigma-Aldrich
苄基氰基甲酸酯
97%
同義詞:
氰基甲酸苄酯
登入查看組織和合約定價
About This Item
線性公式:
NCCO2CH2C6H5
CAS號碼:
分子量::
161.16
Beilstein:
1947475
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
化驗
97%
形狀
liquid
折射率
n20/D 1.505 (lit.)
bp
66-67 °C/0.6 mmHg (lit.)
密度
1.105 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES 字串
O=C(OCc1ccccc1)C#N
InChI
1S/C9H7NO2/c10-6-9(11)12-7-8-4-2-1-3-5-8/h1-5H,7H2
InChI 密鑰
GDZIODIYBLTRRJ-UHFFFAOYSA-N
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
象形圖
Skull and crossbonesCorrosion
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 3 Oral - Skin Corr. 1B
儲存類別代碼
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
217.4 °F - closed cup
閃點(°C)
103 °C - closed cup
個人防護裝備
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)