重要文件
317799
Sigma-Aldrich
4-溴-N,N-二异丙基苯甲基胺
95%
登入查看組織和合約定價
About This Item
線性公式:
BrC6H4CH2N[CH(CH3)2]2
CAS號碼:
分子量::
270.21
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352103
化驗
95%
折射率
n20/D 1.524 (lit.)
bp
65 °C/1 mmHg (lit.)
密度
1.157 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES 字串
CC(C)N(Cc1ccc(Br)cc1)C(C)C
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)