Key Documents
316520
Sigma-Aldrich
(1S,2S)-(+)-2-氨基-3-甲氧基-1-苯基-1-丙醇
98%
登入查看組織和合約定價
About This Item
線性公式:
CH3OCH2CH(NH2)CH(C6H5)OH
CAS號碼:
分子量::
181.23
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352112
PubChem物質ID:
化驗
98%
形狀
solid
光學活性
[α]18/D +25°, c = 10.6 in chloroform
mp
51-53 °C (lit.)
SMILES 字串
COC[C@H](N)[C@@H](O)c1ccccc1
InChI
1S/C10H15NO2/c1-13-7-9(11)10(12)8-5-3-2-4-6-8/h2-6,9-10,12H,7,11H2,1H3/t9-,10-/m0/s1
InChI 密鑰
SNTCCWUWWYWRLN-UWVGGRQHSA-N
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
235.4 °F - closed cup
閃點(°C)
113 °C - closed cup
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)