重要文件
316369
Sigma-Aldrich
二乙基(3-吡啶基)硼烷
97%
同義詞:
3-(二乙基硼基)吡啶
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C9H14BN
CAS號碼:
分子量::
147.03
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352005
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
化驗
97%
形狀
solid
反應適用性
reagent type: reductant
mp
172-175 °C (lit.)
SMILES 字串
CCB(CC)c1cccnc1
InChI
1S/C9H14BN/c1-3-10(4-2)9-6-5-7-11-8-9/h5-8H,3-4H2,1-2H3
InChI 密鑰
OJKBCQOJVMAHDX-UHFFFAOYSA-N
應用
作为以下反应物:
  • 共济失调毛细血管扩张突变抑制剂和Rad3相关(ATR)蛋白激酶作为潜在抗癌药的制备
  • 吡啶基团的 N-甲基化反应
  • 钯催化胺化反应
  • 分子内 Heck 反应
  • 偶联反应
  • 通过铃木偶联从多卤代嘧啶合成三取代的嘧啶
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)