重要文件
31546
Sigma-Aldrich
N-甲氧基二乙酰胺
≥95.0%
同義詞:
N,N,N-二双乙酰甲氧胺
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C5H9NO3
CAS號碼:
分子量::
131.13
Beilstein:
3537117
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352111
PubChem物質ID:
化驗
≥95.0%
反應適用性
reaction type: C-C Bond Formation
折射率
n20/D 1.447
密度
1.12 g/mL at 20 °C (lit.)
SMILES 字串
CON(C(C)=O)C(C)=O
InChI
1S/C5H9NO3/c1-4(7)6(9-3)5(2)8/h1-3H3
InChI 密鑰
HWZKQIRJZPOEQF-UHFFFAOYSA-N
應用
Reactant for:
  • Preparation of benzamide derivatives as rally available antitumor agents
  • Synthesis of hydroxyethylamine (HEA) BACE-1 inhibitors
  • Acetylation of amines (acetylating agent)
其他說明
在仲胺和醇存在的情况下,用于伯胺的化学选择性乙酰化试剂
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
186.8 °F - closed cup
閃點(°C)
86 °C - closed cup
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)
Lot/Batch Number
未看到正確版本?
如果您需要一個特定的版本,您可以透過批號來尋找特定憑證。
已經擁有該產品?
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
Y. Kikigawa et al.
Tetrahedron Letters, 31, 243-243 (1990)