化驗
≥98.0%
mp
102-104 °C
儲存溫度
−20°C
SMILES 字串
CC(=O)O\C=C\C=C\OC(C)=O
InChI
1S/C8H10O4/c1-7(9)11-5-3-4-6-12-8(2)10/h3-6H,1-2H3/b5-3+,6-4+
InChI 密鑰
XBRCQTOOSIDDOJ-GGWOSOGESA-N
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3