重要文件
311472
Sigma-Aldrich
2-Bromo-3,4,6-trifluoroaniline
99%
登入查看組織和合約定價
About This Item
線性公式:
BrC6H(F)3NH2
CAS號碼:
分子量::
225.99
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352103
化驗
99%
mp
42-44 °C (lit.)
SMILES 字串
Nc1c(F)cc(F)c(F)c1Br
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)