文件
309680
Sigma-Aldrich
5,6-二氢-4-羟基-6-甲基-2H-吡喃-2-酮
同義詞:
(±)-Gerberin aglycone
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C6H8O3
CAS號碼:
分子量::
128.13
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
形狀
powder
mp
126-128 °C (lit.)
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
CC1CC(O)=CC(=O)O1
InChI
1S/C6H8O3/c1-4-2-5(7)3-6(8)9-4/h3-4,7H,2H2,1H3
InChI 密鑰
PXNRZJNTMDCHFR-UHFFFAOYSA-N
應用
5,6-Dihydro-4-hydroxy-6-methyl-2H-pyran-2-one was used in the synthesis of spiro-γ/δ-dilactone as a mixture of diastereomers.
Reactant involved in:
  • Synthesis of spiroheterocycles with fused heterosystems
  • Preparation of insecticidal heterolignans
  • Cyclization of aminoanilino lactones on diazotization
儲存類別代碼
13 - Non Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
分析證明 (COA)
輸入產品批次/批號來搜索 分析證明 (COA)。在產品’s標籤上找到批次和批號,寫有 ‘Lot’或‘Batch’.。
已經擁有該產品?
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
Hang W.
Tetrahedron Letters, 41(15), 2523-2527 (2000)