重要文件
309648
Sigma-Aldrich
(+)-1,4-双-O-(4-氯苄基)-D-苏糖醇
97%
同義詞:
(R,R)-(+)-1,4-双(4-氯苄氧基)-2,3-丁二醇
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C18H20Cl2O4
CAS號碼:
分子量::
371.26
Beilstein:
5295122
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352000
化驗
97%
SMILES 字串
O[C@H](COCc1ccc(Cl)cc1)[C@H](O)COCc2ccc(Cl)cc2
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)