Key Documents
308587
Sigma-Aldrich
N,N′-双(三甲基甲硅烷基)-1,4-丁二胺
95%
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C10H28N2Si2
CAS號碼:
分子量::
232.51
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352103
化驗
95%
SMILES 字串
C[Si](C)(C)NCCCCN[Si](C)(C)C
象形圖
FlameCorrosion
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
57.2 °F - closed cup
閃點(°C)
14 °C - closed cup
個人防護裝備
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)