重要文件
307319
Sigma-Aldrich
N,N-二苯基乙酰胺
99%
登入查看組織和合約定價
About This Item
線性公式:
CH3CON(C6H5)2
CAS號碼:
分子量::
211.26
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
化驗
99%
bp
130 °C/0.02 mmHg (lit.)
mp
100-103 °C (lit.)
SMILES 字串
CC(=O)N(c1ccccc1)c2ccccc2
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)