Key Documents
307246
Sigma-Aldrich
3-丁烯醛二乙基缩醛
97%
同義詞:
4,4-二乙氧基-1-丁烯
登入查看組織和合約定價
About This Item
線性公式:
H2C=CHCH2CH(OC2H5)2
CAS號碼:
分子量::
144.21
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
化驗
97%
形狀
liquid
折射率
n20/D 1.408 (lit.)
bp
66-67 °C/50 mmHg (lit.)
密度
0.851 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES 字串
CCOC(CC=C)OCC
InChI
1S/C8H16O2/c1-4-7-8(9-5-2)10-6-3/h4,8H,1,5-7H2,2-3H3
InChI 密鑰
PRCYIYOCMALJCX-UHFFFAOYSA-N
象形圖
FlameExclamation mark
訊號詞
Warning
危險分類
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
93.2 °F - closed cup
閃點(°C)
34 °C - closed cup
個人防護裝備
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)