重要文件
305634
Sigma-Aldrich
双(2-氯乙基)甲基膦酸酯
95%
登入查看組織和合約定價
About This Item
線性公式:
CH3P(O)(OCH2CH2Cl)2
CAS號碼:
分子量::
221.02
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352101
PubChem物質ID:
化驗
95%
反應適用性
reaction type: C-C Bond Formation
折射率
n20/D 1.47 (lit.)
bp
124-125 °C/3 mmHg (lit.)
密度
1.344 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES 字串
CP(=O)(OCCCl)OCCCl
InChI
1S/C5H11Cl2O3P/c1-11(8,9-4-2-6)10-5-3-7/h2-5H2,1H3
InChI 密鑰
IPTIBLAAEZFRHZ-UHFFFAOYSA-N
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
235.4 °F - closed cup
閃點(°C)
113 °C - closed cup
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)