重要文件
305332
Sigma-Aldrich
2,4-二甲氧基-3-甲基苯甲醇
98%
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C10H14O3
CAS號碼:
分子量::
182.22
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352103
化驗
98%
折射率
n20/D 1.54 (lit.)
bp
80-90 °C/0.3 mmHg (lit.)
密度
1.131 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES 字串
COc1ccc(CO)c(OC)c1C
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)