Key Documents
304123
Sigma-Aldrich
2-[(苯磺酰基)甲基]苄基溴
97%
同義詞:
1-溴甲基-2-[(苯磺酰基)甲基]苯
登入查看組織和合約定價
About This Item
線性公式:
BrCH2C6H4CH2SO2C6H5
CAS號碼:
分子量::
325.22
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
化驗
97%
mp
93-95 °C (lit.)
溶解度
methanol: soluble 50 mg/mL, clear, colorless
官能基
bromo
sulfone
SMILES 字串
BrCc1ccccc1CS(=O)(=O)c2ccccc2
InChI
1S/C14H13BrO2S/c15-10-12-6-4-5-7-13(12)11-18(16,17)14-8-2-1-3-9-14/h1-9H,10-11H2
InChI 密鑰
SYNKYJKCQBVGSL-UHFFFAOYSA-N
應用
2-[(Phenylsulfonyl)methyl]benzyl bromide may be used in chemical synthesis.
象形圖
Corrosion
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
儲存類別代碼
8A - Combustible corrosive hazardous materials
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)