重要文件
303151
Sigma-Aldrich
2-乙酰氨基-2-脱氧-1-硫代-β-D-吡喃葡萄糖 3,4,6-三乙酸酯
96%
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C14H21NO8S
CAS號碼:
分子量::
363.38
MDL號碼:
化驗
96%
SMILES 字串
CC(=O)N[C@H]1[C@H](S)O[C@H](COC(C)=O)[C@@H](OC(C)=O)[C@@H]1OC(C)=O
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)