重要文件
301051
Sigma-Aldrich
3,5-二溴-4-甲基苯甲酸甲酯
98%
登入查看組織和合約定價
About This Item
線性公式:
Br2C6H2(CH3)CO2CH3
CAS號碼:
分子量::
307.97
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
化驗
98%
mp
88-90 °C (lit.)
SMILES 字串
COC(=O)c1cc(Br)c(C)c(Br)c1
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
13 - Non Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)