文件
300667
Sigma-Aldrich
反式-4-氯-3-硝基肉桂酸
97%
登入查看組織和合約定價
About This Item
線性公式:
ClC6H3(NO2)CH=CHCO2H
CAS號碼:
分子量::
227.60
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
化驗
97%
形狀
powder
mp
188-190 °C (lit.)
SMILES 字串
OC(=O)\C=C\c1ccc(Cl)c(c1)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C9H6ClNO4/c10-7-3-1-6(2-4-9(12)13)5-8(7)11(14)15/h1-5H,(H,12,13)/b4-2+
InChI 密鑰
QBDALTIMHOITIU-DUXPYHPUSA-N
應用
trans-4-Chloro-3-nitrocinnamic acid may be used in chemical synthesis.
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3