重要文件
299138
Sigma-Aldrich
硝基甲烷-13C,d3
99 atom % 13C, 99 atom % D
登入查看組織和合約定價
About This Item
線性公式:
13CD3NO2
CAS號碼:
分子量::
65.05
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352101
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.12
同位素純度
99 atom % 13C
99 atom % D
化驗
99% (CP)
形狀
liquid
bp
101 °C (lit.)
密度
1.201 g/mL at 25 °C
質量偏移
M+4
SMILES 字串
[2H][13C]([2H])([2H])[N+]([O-])=O
InChI
1S/CH3NO2/c1-2(3)4/h1H3/i1+1D3
InChI 密鑰
LYGJENNIWJXYER-KQORAOOSSA-N
相關類別
包裝
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
訊號詞
Warning
危險分類
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Flam. Liq. 3 - Repr. 2
儲存類別代碼
4.1A - Other explosive hazardous materials
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
閃點(°F)
95.0 °F - closed cup
閃點(°C)
35 °C - closed cup
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)