重要文件
297836
Sigma-Aldrich
2-氯-4-氟苯甲酸
99%
登入查看組織和合約定價
About This Item
線性公式:
ClC6H3(F)CO2H
CAS號碼:
分子量::
174.56
Beilstein:
1946215
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
品質等級
化驗
99%
形狀
solid
mp
181-183 °C (lit.)
溶解度
95% ethanol: soluble 50 mg/mL, clear to very slightly hazy, colorless to very faintly yellow
官能基
carboxylic acid
chloro
fluoro
SMILES 字串
OC(=O)c1ccc(F)cc1Cl
InChI
1S/C7H4ClFO2/c8-6-3-4(9)1-2-5(6)7(10)11/h1-3H,(H,10,11)
InChI 密鑰
GRPWQLDSGNZEQE-UHFFFAOYSA-N
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
應用
2-Chloro-4-fluorobenzoic acid was used in the preparation of 2-(2-chloro-4-fluorophenyl)-benzothiazole.
象形圖
CorrosionExclamation mark
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)
Lot/Batch Number
未看到正確版本?
如果您需要一個特定的版本,您可以透過批號來尋找特定憑證。
已經擁有該產品?
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
Synthesis and evaluation of novel benzothiazole derivatives against human cervical cancer cell lines.
Kini S, et al.
Indian Journal of Pharmaceutical Sciences, 69(1), 46-46 (2007)