重要文件
297763
Sigma-Aldrich
4-哒嗪羧酸
97%
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C5H4N2O2
CAS號碼:
分子量::
124.10
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
化驗
97%
mp
244.2 °C (dec.) (lit.)
官能基
carboxylic acid
SMILES 字串
OC(=O)c1ccnnc1
InChI
1S/C5H4N2O2/c8-5(9)4-1-2-6-7-3-4/h1-3H,(H,8,9)
InChI 密鑰
JUSIWJONLKBPDU-UHFFFAOYSA-N
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
一般說明
Surface electrochemical studies of 4-pyridazinecarboxylic acid adsorbed at Pt(111) surfaces by electron energy-loss and Auger spectroscopy has been reported.
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)
Lot/Batch Number
未看到正確版本?
如果您需要一個特定的版本,您可以透過批號來尋找特定憑證。
已經擁有該產品?
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
Multinitrogen heteroaromatics studied at Pt (111) surfaces by EELS, Auger spectroscopy, and electrochemistry: pyrazine, pyrimidine, pyridazine, 1, 3, 5-triazine, and their carboxylic acid derivatives.
Chaffins SA, et al.
Langmuir, 6(7), 1273-1281 (1990)