文件
296899
Sigma-Aldrich
4-硝基苯亚磺酰氯
technical grade, 95%
登入查看組織和合約定價
About This Item
線性公式:
O2NC6H4SCl
CAS號碼:
分子量::
189.62
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
等級
technical grade
化驗
95%
bp
125 °C/0.1 mmHg (lit.)
mp
48-51 °C (lit.)
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
[O-][N+](=O)c1ccc(SCl)cc1
InChI
1S/C6H4ClNO2S/c7-11-6-3-1-5(2-4-6)8(9)10/h1-4H
InChI 密鑰
NCBOVAWEMBIIFK-UHFFFAOYSA-N
一般說明
4-Nitrobenzenesulfenyl chloride has been used in n-Bu4NI-induced electrophilic cyclization of N,N-dimethyl-(2-phenylethynyl) aniline.
象形圖
Corrosion
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
儲存類別代碼
8A - Combustible corrosive hazardous materials
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
235.4 °F - closed cup
閃點(°C)
113 °C - closed cup
個人防護裝備
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
分析證明 (COA)
輸入產品批次/批號來搜索 分析證明 (COA)。在產品’s標籤上找到批次和批號,寫有 ‘Lot’或‘Batch’.。
已經擁有該產品?
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
Yu Chen et al.
Organic letters, 11(1), 173-176 (2008-12-03)
3-Sulfenyl- and 3-selenylindoles are prepared in excellent yields by the palladium/copper-catalyzed crossing coupling of N,N-dialkyl-o-iodoanilines and terminal alkynes, followed by electrophilic cyclization with arylsulfenyl chlorides and arylselenyl chlorides in the presence of a stoichiometric amount of n-Bu(4)NI.