Key Documents
296562
Sigma-Aldrich
1-乙酰氧基-8-羟基-1,4,4a,9a-四氢蒽醌
98%
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C16H14O5
CAS號碼:
分子量::
286.28
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
化驗
98%
mp
134-136 °C (lit.)
SMILES 字串
CC(=O)OC1C=CCC2C1C(=O)c3c(O)cccc3C2=O
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)