化驗
99%
mp
166-168 °C (lit.)
官能基
nitro
SMILES 字串
NS(=O)(=O)c1cccc(c1)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C6H6N2O4S/c7-13(11,12)6-3-1-2-5(4-6)8(9)10/h1-4H,(H2,7,11,12)
InChI 密鑰
TXTQURPQLVHJRE-UHFFFAOYSA-N
應用
3-Nitrobenzenesulfonamide may be used in chemical synthesis.
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3