應用
- 一氧化二氮允许选择性氧原子转移反应,同时最大限度地降低了过度氧化的风险。因此,可用于氧化二硅烯、silanimine(硅亚胺)、silaethene(硅乙烯)和硅烯类物质。
- 配合钌卟啉催化剂,可用于烯烃和甾体的环氧化反应。
- 可作为氧化剂用于格氏试剂的金属催化氧化自身偶联和交叉偶联。
- N2O也可作为氮掺杂源,通过汽-液-固生长法合成p型氧化锌纳米线(ZnO NWs)。
包裝
以配备CGA180M/CGA110F 针阀的碳钢气阀瓶供货。
兼容以下设备:
兼容以下设备:
- Aldrich®气阀瓶站系统
- Aldrich® 气阀瓶气体调节器
其他說明
参见技术信息手册AL-151 气体调节器:选型、安装和操作
法律資訊
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
也與該產品經常一起購買
產品號碼
描述
訂價
排氣閥
控制閥
推薦
產品號碼
描述
訂價
校準器
軟管倒鉤
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Ox. Gas 1 - Press. Gas Liquefied gas - STOT SE 3
標靶器官
Central nervous system
儲存類別代碼
2A - Gases
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
分析證明 (COA)
輸入產品批次/批號來搜索 分析證明 (COA)。在產品’s標籤上找到批次和批號,寫有 ‘Lot’或‘Batch’.。
Synthetic chemistry with nitrous oxide.
Chemical Society Reviews, 44(17), 6375-6386 (2015)
Nitrous oxide oxidation of olefins catalyzed by ruthenium porphyrin complexes.
Chemistry Letters (Jpn), 30(3), 268-269 (2001)
p-type ZnO nanowire arrays.
Nano Letters, 8(8), 2591-2597 (2008)
Oxidative Coupling Reactions of Grignard Reagents with Nitrous Oxide.
Angewandte Chemie (International Edition in English), 52(24), 6302-6305 (2013)
Developmental medicine and child neurology, 57(8), 754-761 (2015-03-27)
To investigate the effects of repeated botulinum toxin A (BoNT-A) injections combined with occupational therapy, including a splint, compared with occupational therapy alone on hand function in children with unilateral spastic cerebral palsy (USCP), in all International Classification of Functioning